Documenti fondamentali
SAB5300404
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHB antibody produced in mouse
clone 5H7, ascites fluid
Sinonimo/i:
PHB1
Scegli un formato
100 μL
417,00 €
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
417,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5H7, monoclonal
PM
30 kDa
Reattività contro le specie
monkey, human, rat, mouse
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PHB(5245)
Immunogeno
Purified recombinant fragment of human PHB expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against PHB
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)