Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701141
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Lactic acid-Lysine antibody produced in rabbit
Scegli un formato
100 μL
239,00 €
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
239,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
239,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
0.545 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
lactylation (Pan Lys)
Immunogeno
A synthetic peptide of human Pan Lactic acid-Lysine.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)