Vai a
AP192C
Anticorpo anti-IgG di topo prodotto in asino, coniugato con Cy3, preadsorbito
Chemicon®, from donkey
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
325,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
62
325,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
donkey
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​più abbondanti presenti nel siero umano, i cui normali livelli nel sangue di individui adulti sono compresi tra 8 e 17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B come parte della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni; legarsi all′agente patogeno che ha suscitato la risposta immunitaria e reclutare cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool di IgG è generata mediante un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che il numero di anticorpi con specificità differente in un individuo in un dato momento sia pari a 1011.
Application
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Questo anticorpo anti-IgG di topo, prodotto in asino, coniugato con Cy3, preadsorbito, è validato per la rilevazione delle IgG di topo in applicazioni di IF.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari preadsorbiti per doppia marcatura
Biochem/physiol Actions
Specifico per IgG di topo, catena leggera e catena pesante.
Physical form
Liofilizzato. Tampone = fosfato di sodio 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6 con 15 mg/mL di BSA e azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per immunoaffinità
Preparation Note
Conservare il materiale liofilizzato a 2–8°C per al massimo 1 anno dalla data di spedizione. Dopo la ricostituzione, questo prodotto è stabile per diverse settimane a 2–8°C come liquido non diluito. NON CONGELARE. Conservare al riparo dalla luce. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un uguale volume di glicerolo (grado ACS o superiore) fino ad ottenere una concentrazione finale di glicerolo pari al 50% e conservare a 2–8°C per un massimo di 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di riscaldamento/raffreddamento. Si noti che dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine e di sali presenti nel tampone si ridurrà della metà rispetto all'originale.
Other Notes
Concentrazione: variabile
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AP124CAP180PMAB503S
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from goat
description
Chemicon®, from donkey
description
Chemicon®, from mouse
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
CY3 conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
CY5 conjugate
biological source
donkey
biological source
goat
biological source
donkey
biological source
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
western blot: suitable, ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
goat
species reactivity
rat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)