Documenti fondamentali
SAB5700859
Sigma-Aldrich
Anti-MT-CYB antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CYTB, MT-CYB, MTCYB, Mt-Cyb
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
43
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.02 mg/ml
tecniche
western blot: 1:200-1:1000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... mt-Cytb(17711)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-CYB (NP_904340.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)