Documenti fondamentali
SAB5700797
Sigma-Aldrich
Anti-MT-ND1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
MT-ND1, MTND1, NADH dehydrogenase subunit 1, NADH1, ND1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
36
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.44 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... MT-ND1(17716)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-ND1 (NP_904328.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)