Documenti fondamentali
SAB5700783
Sigma-Aldrich
Anti-DRP1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
DLP1, DNM1L, DRP1, DVLP, DYMPLE, EMPF, EMPF1, HDYNIV
Scegli un formato
100 μL
370,00 €
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
370,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
370,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
60
78
79
80
81
82
83
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
2.07 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNM1L(10059)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the dynamin superfamily of GTPases. The encoded protein mediates mitochondrial and peroxisomal division, and is involved in developmentally regulated apoptosis and programmed necrosis. Dysfunction of this gene is implicated in several neurological disorders, including Alzheimer′s disease. Mutations in this gene are associated with the autosomal dominant disorder, encephalopathy, lethal, due to defective mitochondrial and peroxisomal fission (EMPF). Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 411-710 of human DRP1 (NP_036193.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)