SAB5702128
Anti-Mitofusin 2 Antibody, clone 4H10F8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CMT2A,CMT2A2,CMT2A2A,CMT2A2B,CPRP1,HMSN6A,HSG,MARF,MFN2,Mitofusin 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4H10F8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
80 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
2 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSLLFSRCNSIVTVKKNKRHMAEVNASPLKHFVTAKKKINGIFEQLGAYIQESATFLEDTYRNAELDPVTTEEQVLDVKGYLSKVRGISEVLARRHMKVA
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MFN2(9927)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1