Documenti fondamentali
SAB5700389
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jak1-Y1022/1023 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
JAK1, JAK1A, JAK1B, JTK3
Scegli un formato
100 μL
315,00 €
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
315,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
315,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
133
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
3.16 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
Informazioni sul gene
human ... JAK1(3716)
Descrizione generale
This gene encodes a membrane protein that is a member of a class of protein-tyrosine kinases (PTK) characterized by the presence of a second phosphotransferase-related domain immediately N-terminal to the PTK domain. The encoded kinase phosphorylates STAT proteins (signal transducers and activators of transcription) and plays a key role in interferon-alpha/beta and interferon-gamma signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1022/1023 of human JAK1
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)