SAB5700297
Anti-Phospho-FGFR1-Y653 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
BFGFR, CD331, CEK, ECCL, FGFBR, FGFR-1, FGFR1, FLG, FLT-2, FLT2, HBGFR, HH2, HRTFDS, KAL2, N-SAM, OGD, bFGF-R-1
Scegli un formato
315,00 €
Scegli un formato
About This Item
315,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
16
33
55-95
6
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.93 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr653)
Informazioni sul gene
human ... FGFR1(2260)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)