Documenti fondamentali
SAB5600272
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin A antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM385, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
CHG A, CgA, beta Granin
Scegli un formato
100 μL
335,00 €
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1251
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
335,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
335,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1251
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM385, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:5000—1:10000
western blot: 1:1000-1:2000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHGA(1113)
Specificità
This antibody reacts to Human Chromogranin A.
Immunogeno
A peptide corresponding to the N-terminus of human Chromogranin A
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)