SAB5600214
Anti-Human IgM antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM121, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
IGHM, Ig mu chain C, Immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu
Scegli un formato
335,00 €
Scegli un formato
About This Item
335,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM121, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable (50ng/well - 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL - 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)