SAB5600206
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit monoclonal, RM113
Sinonimo/i:
Tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-1B chain
Scegli un formato
394,00 €
Scegli un formato
About This Item
394,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-alpha-Tubulin antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM113, purified immunoglobulin
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM113, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
all
tecniche
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBA1A(7846)
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)