156R-9
CD56 (MRQ-42) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-42, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (156R-94)
vial of 0.5 mL concentrate (156R-95)
bottle of 1.0 mL predilute (156R-97)
vial of 1.0 mL concentrate (156R-96)
bottle of 7.0 mL predilute (156R-98)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque™
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotipo
IgG1
Controllo
neuroblastoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
membranous
Informazioni sul gene
human ... NCAM1(4684)
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
IVD | IVD | IVD | RUO |