SAB5600127
Anti-Rabbit IgG antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG03, purified immunoglobulin
Scegli un formato
402,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
402,00 €
Spedizione prevista il21 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
RMG03, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rabbit
tecniche
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.1-0.5 μg/mL
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)