SAB5600027
Anti-Phospho-Histone H3 (Thr3) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM159, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H3T3p, Histone H3 (phospho thr3)
Scegli un formato
426,00 €
Scegli un formato
About This Item
426,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM159, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunoblotting: 0.1-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr3)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)