Documenti fondamentali
SAB5300234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPPB antibody produced in mouse
clone 8D5B4C11, ascites fluid
Sinonimo/i:
BNP, NPPB
Scegli un formato
100 μL
417,00 €
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
417,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8D5B4C11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BNP(4879)
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to aa (Cys-Phe-Gly-Arg-Lys-Met-Asp-Arg-Ile-Ser-Ser-Ser-Ser) of human BNP, conjugated to KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against BNP
Stato fisico
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)