Documenti fondamentali
SAB5300157
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Clenbuterol antibody produced in mouse
clone 1F8B10B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
N/A
Scegli un formato
100 μL
417,00 €
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
417,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
417,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F8B10B7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Clenbuterol-KLH.
Mouse monoclonal antibody raised against Clenbuterol
Stato fisico
Purified antibody in PBS containing 0.03% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)