Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 μg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 748,00 € |
Informazioni su questo articolo
Form:
lyophilized powder
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
748,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
28 kDa by SDS-PAGE (reducing)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TNFSF13B(10673)
Biochem/physiol Actions
BAFF is used to stimulate B cells, and is a tool for the detection of receptors on target cells.
Physical form
Lyophilized from a solution containing phosphate buffered saline.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in Nicotiana | recombinant - |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay >97% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) |
| mol wt 28 kDa by SDS-PAGE (reducing) | mol wt 17.0 kDa | mol wt 18-20 kDa (a glycosilated polypeptide chain containing 151 amino acids) | mol wt Mw 17.0 kDa |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized | form - |
| Gene Information human ... TNFSF13B(10673) | Gene Information human ... TNFSF13B(10673) | Gene Information human ... TNFSF13B(10673) | Gene Information - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?