SAB5200240
Monoclonal Anti-Vacht antibody produced in mouse
clone S6-38, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-MGC12716,, Anti-Slc18a3, Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter
Scegli un formato
481,00 €
Scegli un formato
About This Item
481,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S6-38, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... Slc18A3(6572)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)