SAB5200110
Anti-AQP2 antibody produced in rabbit
1 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-AQP-CD, Anti-AQP2, Anti-AQPCD, Anti-Aquaporin 2
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 28.8 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Aqp2(25386)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)