Documenti fondamentali
SAB5200112
Sigma-Aldrich
Anti-Aquaporin-4 Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-AQP4, Anti-Aquaporin 4
Scegli un formato
100 μL
490,00 €
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1254
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
490,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1254
Nome del prodotto
Anti-AQP4 antibody produced in rabbit, 1 mg/mL, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 35 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Aqp4(25293)
Descrizione generale
Aquaporin 4 (AQP4) is expressed in the nervous system. The gene ID of the protein is 25293.
Specificità
Detects ~35 kDa. May detect larger glycosylated bands ~50 kDa.
Immunogeno
C-terminal peptide
Azioni biochim/fisiol
Aquaporin 4 (AQP4) functions as a water channel in the rat brain.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
PBS, pH 7..4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Elisa Vizzaccaro et al.
Muscle & nerve, 57(5), 856-858 (2017-12-02)
Aquaporins (AQPs) are a family of transmembrane proteins involved in the maintenance of osmotic gradients. AQP4 is abundant in skeletal muscle, where it seems to be associated with glycolytic metabolism. We investigated the pattern of expression of AQP4 in normal
Teruyuki Ishikura et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 181-181 (2021-08-23)
Intractable neuropathic pain is a common symptom of neuromyelitis optica spectrum disorder (NMOSD). However, the underlying mechanism of NMOSD pain remains to be elucidated. In this study, we focused on ATP, which is one of the damage-associated molecular patterns, and
S Ceccariglia et al.
Neuroscience, 274, 273-288 (2014-06-10)
Trimethyltin chloride (TMT) is a neurotoxicant producing neuronal degeneration and reactive astrogliosis in the mammalian central nervous system, especially the hippocampus. A previous magnetic resonance imaging investigation in TMT-treated rats evidenced dilation of lateral ventricles, also suggesting alterations in blood-brain
Alex J Smith et al.
Acta neuropathologica communications, 7(1), 74-74 (2019-05-10)
Redistribution of the water channel aquaporin-4 (AQP4) away from astrocyte endfeet and into parenchymal processes is a striking histological feature in mouse models of Alzheimer's disease (AD) and other neurological conditions with prominent astrogliosis. AQP4 redistribution has been proposed to