SAB5200027
Monoclonal Anti-KCNJ2 antibody produced in mouse
clone S112B-14, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-HHBIRK1, Anti-HHIRK1, Anti-HIRK 1, Anti-IRK1, Anti-KCNJ2, Anti-Kir2.1, S112B-14
Scegli un formato
490,00 €
Scegli un formato
About This Item
490,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
S112B-14, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 45 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Kcnj2(16518)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)