Documenti fondamentali
SAB3500508
Sigma-Aldrich
Anti-FOXO3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FKHRL1, Anti-FOXO2, Anti-FOXO3A, Anti-Forkhead box O3
Scegli un formato
100 μG
478,00 €
478,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1597
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
478,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
478,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1597
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXO3(2309)
Immunogeno
FOXO3 antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of human FOXO3.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Linkage
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500508.
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Minna Rahnasto-Rilla et al.
Scientific reports, 8(1), 4163-4163 (2018-03-09)
Flavonoids are polyphenolic secondary metabolites synthesized by plants and fungus with various pharmacological effects. Due to their plethora of biological activities, they have been studied extensively in drug development. They have been shown to modulate the activity of a NAD+-dependent
Jeffrey M Hord et al.
Physiological reports, 9(1), e14606-e14606 (2021-01-06)
Reduced mechanical loading results in atrophy of skeletal muscle fibers. Increased reactive oxygen species (ROS) are causal in sarcolemmal dislocation of nNOS and FoxO3a activation. The Nox2 isoform of NADPH oxidase and mitochondria release ROS during disuse in skeletal muscle.