SAB4701009
Monoclonal Anti-alphaTubulin antibody produced in mouse
clone TU-02
Sinonimo/i:
TUBA
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TU-02, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
pig ... TUBB(733686)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)