SAB4700884
Monoclonal Anti-CD45R antibody produced in rat
clone RA3-6B2
Sinonimo/i:
PTPRCR, T200R
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RA3-6B2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
cat, human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001111316.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ptprc(19264)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico