SAB2702202
Monoclonal Anti-RFP antibody produced in mouse
clone GT1610, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mouse Anti-Red Fluorescent Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT1610, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi