AB2219
Anti-Aquaporin 1 Antibody
1.0 mg/mL, Chemicon®
Sinonimo/i:
Aquaporin-1, AQP-1, Aquaporin-CHIP, Water channel protein for red blood cells and kidney proximal tubule
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AQP1(358)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Aquaporin 1 in human kidney and mouse kidney tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Aquaporin 1 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1