SAB4700768
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
262,00 €
Scegli un formato
About This Item
262,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HB3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
hepatitis B virus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificity of the antibody HB3 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB3 does not cross-block with the antibody HB5.
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)