H8909
HBcAg core human
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
Hepatitis B virus core antigen
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
PM
18 kDa
Concentrazione
~1 mg/mL
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?