Documenti fondamentali
SAB4700366
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD25-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-140, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-IL-2R α chain, Anti-IL2RA
Scegli un formato
100 μG
248,00 €
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
248,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
248,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-140, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2RA(3559)
Descrizione generale
The antibody MEM-140 reacts with CD25 (Interleukin-2 receptor alpha chain), a 55 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on activated B and T lymphocytes, activated monocytes/macrophages and on CD4+ T lymphocytes (T regulatory cells); it is lost on resting B and T lymphocytes.
Immunogeno
PHA-activated peripheral blood leucocytes
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:200. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)