Documenti fondamentali
WH0003559M4
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL2RA antibody produced in mouse
clone 1D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD25, Anti-IL2R, Anti-TCGFR, Anti-interleukin 2 receptor, alpha
Scegli un formato
100 μG
489,00 €
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1412
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
489,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
489,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1412
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL2RA(3559)
Descrizione generale
Interleukin 2 receptor alpha (IL2RA) is a part of the IL-2 receptor. It is expressed on regulatory T cells. IL2RA gene is mapped to human chromosome 10p15.1.
Immunogeno
IL2RA (NP_000408, 22 a.a. ~ 122 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ELCDDDPPEIPHATFKAMAYKEGTMLNCECKRGFRRIKSGSLYMLCTGNSSHSSWDNQCQCTSSATRNTTKQVTPQPEEQKERKTTEMQSPMQPVDQASL*
Azioni biochim/fisiol
Interleukin 2 receptor alpha (IL2RA) combines with a tri-molecular complex to exhibit a high-affinity receptor for IL-2. Activated immune cells release IL2RA and produce soluble (sIL2RA). Higher circulating levels of sIL2RA leads to multiple sclerosis (MS) disease activities. IL2RA initiates T cell proliferation in an autocrine and paracrine manner. Elevated levels of IL-2R is detected in coronavirus disease 2019 (COVID-19)infected patients.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Max Mimpen et al.
Journal of neuroimmunology, 353, 577499-577499 (2021-02-03)
NK/T-cell ratios predict disease activity in relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS). We investigated in 50 RRMS patients whether interleukin-2 receptor alpha-chain (IL-2Rα) expression and shedding associates with NK/T-cell balance, as suggested by daclizumab-trials in RRMS. A subsample (N = 31) was genotyped
Linrong He et al.
Mediators of inflammation, 2020, 6243019-6243019 (2020-08-11)
To investigate the role of soluble interleukin-2R (sIL-2R) in idiopathic inflammatory myopathies (IIM). Serum sIL-2R levels were measured in 74 dermatomyositis (DM), 16 immune-mediated necrotizing myopathy (IMNM), 24 rheumatoid arthritis (RA), 20 systemic lupus erythematosus (SLE), and 20 healthy controls
Víctor J Costela-Ruiz et al.
Cytokine & growth factor reviews, 54, 62-75 (2020-06-10)
COVID-19 disease, caused by infection with SARS-CoV-2, is related to a series of physiopathological mechanisms that mobilize a wide variety of biomolecules, mainly immunological in nature. In the most severe cases, the prognosis can be markedly worsened by the hyperproduction
Marie-Pierre Belot et al.
PloS one, 8(7), e68093-e68093 (2013-07-23)
None of the polymorphic variants of the IL2RA gene found associated with Type 1 Diabetes (T1D) was shown to have a functional effect. To test if the epigenetic variation could play a role at this locus, we studied the methylation