SAB4600141
Anti-Rabbit IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 633 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Scegli un formato
93,50 €
Scegli un formato
About This Item
93,50 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 633 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 630 nm; λem 650 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
CF™ dyes are a series of highly water-soluble fluorescent dyes, with wavelength extended over the visible and near-infrared (IR) spectrum for labelling biomolecules, mainly proteins and nucleic acids. Primary structure of the CF™ dyes is either cyanine dyes or rhodamine dyes. CF™ 633 produce the brightest antibody conjugates among spectrally similar dyes when excited by the 633nm He-Ne laser or the 635nm red diode laser. The most important advantage of CF™ 633 is its excellent photostability. Molecular weight of CF™ 633 is ~820 and its absorption/emission maxima is at 630/650nm.
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)