SAB4600051
Monoclonal Anti-GFP IgG, CF™ 488A antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 9F9.F9, purified immunoglobulin
Scegli un formato
291,00 €
Scegli un formato
About This Item
291,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
CF™ 488A conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F9.F9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
Fluorescenza
λex 490 nm; λem 515 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)