SAB4504429
Anti-phospho-Histone H3.1 (pSer10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-H3.1, Anti-H3/c, Anti-H3C1, Anti-H3C10, Anti-H3C11, Anti-H3C12, Anti-H3C2, Anti-H3C4, Anti-H3C6, Anti-H3C8, Anti-H3FC, Anti-HIST1H3C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 15 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3A(8350) , HIST1H3B(8358) , HIST1H3C(8352) , HIST1H3D(8351) , HIST1H3E(8353) , HIST1H3G(8355) , HIST1H3H(8357) , HIST1H3I(8354) , HIST1H3J(8356) , HIST1H4A(8359)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1