SAB4503558
Anti-RABEP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Rabaptin-4, Rabaptin-5, Rabaptin-5α, Renal carcinoma antigen NY-REN-17
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 99 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RABEP1(9135)
Descrizione generale
The gene RABEP1 (Rab GTPase-binding effector protein 1) is mapped to human chromosome 17p13.2. The encoded protein has two Rab5-binding sites.
Immunogeno
Immunogen Range: 549-598
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)