SAB4502581
Anti-Retinoic Acid Receptor β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
HBV-activated protein, RAR-β, RAR-ε, nuclear receptor 1B2, retinoic acid receptor β
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 50 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RARB(5915)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 331-380
Azioni biochim/fisiol
Mutation in the gene is associated with the development of anophthalmia and/or microphthalmia and diaphragmatic hernia. RARβ gene inactivation caused by RARβ methylation contributes to the pathogenesis of non-small cell lung cancer (NSCLC) and acts as a potential biomarker, risk factor and therapeutic target for NSLC.
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)