ABS44
Anti-MAPK 1/2 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
ERK-1, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 3, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 3, MNK1, p44-ERK1, p44-MAPK, ERK-2, ERT1, Extrac
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 94% sequence homology), bovine (based on 94% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPK1(5594)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
MAP Kinases
Western Blotting (SNAP ID) Analysis: 1-2 µg/mL from a representative lot detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in BALB/3T3, A431, and L6 cell lysates.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in NIH/3T3, A431, HeLa, and C2C12 cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected MAPK 3/MAPK 1 (ERK1/ERK2) in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1