SAB4501727
Anti-Laminin beta 2 (LAMB2) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
LAMB2, LAMS, Laminin B1s chain, Laminin subunit β-2, S-laminin
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-LAMB2 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 195 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... LAMB2(3913)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 61-110
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)