SAB4500214
Anti-FGFR1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FIBROBLAST GROWTH FACTOR RECEPTOR 1 ONCOGENE PARTNER, FOP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 43 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGFR1OP(11116)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 341-390