SAB4500071
Anti-p57 KIP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CDKN1C, CDN1C, CDNC, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, Cyclin-dependent kinase inhibitor p57
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 32 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN1C(1028)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 267-316
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)