Documenti fondamentali
SAB4300700
Sigma-Aldrich
Anti-FASN antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-FAS, Anti-Fatty Acid Synthase, Anti-OA-519
Scegli un formato
100 μG
576,00 €
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1723
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
576,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1723
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~273 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(E-P-R-V-S)
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FASN(2194)
Descrizione generale
The antibody detects endogenous level of total Fatty Acid Synthase (FASN) protein.
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 2503-2507 (E-P-R-V-S), according to the protein NP_004095.4
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
Fatty acid synthetase catalyzes the formation of long-chain fatty acids from acetyl-CoA, malonyl-CoA and NADPH. This multifunctional protein has 7 catalytic activities and an acyl carrier protein.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaojia Chen et al.
Heliyon, 9(12), e22785-e22785 (2023-12-13)
Methyl protodioscin (MPD) is the main component of total diosgenin, which was reported to reduce cholesterol and triglyceride levels potentially. This study aimed to investigate the beneficial effects of MPD against lipid disorder in hyperlipidemic gerbils induced by a high-fat
Krithika P Karthigeyan et al.
The Journal of biological chemistry, 297(5), 101272-101272 (2021-10-05)
Mammalian cells acquire fatty acids (FAs) from dietary sources or via de novo palmitate production by fatty acid synthase (FASN). Although most cells express FASN at low levels, it is upregulated in cancers of the breast, prostate, and liver, among