SAB4300541
Anti-HSP90AB1 (Ab-254) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-D6S182 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ26984 antibody produced in rabbit, Anti-HSP90-BETA antibody produced in rabbit, Anti-HSP90B antibody produced in rabbit, Anti-heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class B member 1 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
400,00 €
Scegli un formato
About This Item
400,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~92 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(V-G-S-D-E)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90AB1(3326)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)