Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
SAB5700674
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90AB1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
D6S182, HSP84, HSP90AB1, HSP90B, HSPC2, HSPCB, Hsp90 beta
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
83
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
2.45 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSP90AB1(3326)
Descrizione generale
This gene encodes a member of the heat shock protein 90 family; these proteins are involved in signal transduction, protein folding and degradation and morphological evolution. This gene encodes the constitutive form of the cytosolic 90 kDa heat-shock protein and is thought to play a role in gastric apoptosis and inflammation. Alternative splicing results in multiple transcript variants. Pseudogenes have been identified on multiple chromosomes.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human HSP90AB1 (NP_031381.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1