SAB4200826
Anti- Cholera Toxin-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Cholera enterotoxin subunit B (ctxB), Cholera enterotoxin, A chain (ctxA)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Descrizione
Research area: Microbiome
Forma fisica
lyophilized powder
PM
subunit mol wt ~12 kDa (non-toxic CTxB )
subunit mol wt ~27 kDa (the toxic CTxA )
Reattività contro le specie
Vibrio cholerae
Concentrazione
~4 mg/mL
tecniche
direct ELISA: 1:8,000-1:16,000 using 5 μg/ml Cholera Toxin for coating
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Vibrio cholerae ... ctxA(57740120) , ctxB(57740119)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 2