SAB4200801
Anti-Rabbit IgG (γ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone RG-96, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Rabbit immunoglobulin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RG-96, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
rabbit
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.2-0.4 μg/mL using 10 μg/mL rabbit IgG for coating
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)