Documenti fondamentali
MAB1340
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, C11
Scegli un formato
100 μG
381,00 €
381,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
381,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
381,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-collagene di tipo I, clone C11, ascites fluid, clone C11, Chemicon®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Specificità
Riconosce sia la forma nativa che quella denaturata al calore del collagene di tipo I. Non si osserva reattività crociata con le frazioni albuminiche di siero umano o le albumine di altre specie animali. Meno del 5% di reattività crociata con il collagene di tipo II e III nei saggi ELISA, RIA e immunoblotting.
Applicazioni
Colorazione immunoistochimica di sezioni di spessore pari a 10 μm tagliate al criostato e fissate in acetone o etanolo. La colorazione è simile a quella ottenuta con gli anticorpi policlonali contro il collagene I interstiziale. La concentrazione di lavoro suggerita è di 10-20 μg/mL. Si sconsiglia la fissazione con formaldeide. Non applicabile ai saggi di Western blotting. Non raccomandato per l′uso su sezioni incluse in paraffina.
ELISA: la costante di legame apparente ricavata dalle curve di titolazione è circa 0,1 nM. Anticorpo adatto all′uso negli ELISA a sandwich per la determinazione specifica del collagene di tipo I, impiegandolo sia come anticorpo di cattura sia come anticorpo secondario di rivelazione.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
La rivelazione del collagene di tipo I tramite questo anticorpo anti-collagene di tipo I, clone C11, è convalidata per l′uso nelle analisi di ELISA e IH.
Stato fisico
Immunoglobuline purificate da liquido ascitico mediante precipitazione in solfato d′ammonio e cromatografia sul DEAE-cellulosa. . Liofilizzato; ricostituire con 1 mL di acqua distillata.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Imaging cells and extracellular matrix in vivo by using second-harmonic generation and two-photon excited fluorescence.
Zoumi, A; Yeh, A; Tromberg, BJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Jose M Gonzalez et al.
Scientific reports, 6, 21315-21315 (2016-02-18)
The contractile trabecular meshwork (TM) modulates aqueous humor outflow resistance and intraocular pressure. The primary goal was to visualize and quantify human TM contractile state by analyzing actin polymerization (F-actin) by 2-photon excitation fluorescence imaging (TPEF) in situ. A secondary
Patricia Khashayar et al.
3 Biotech, 7(5), 312-312 (2017-09-29)
This article explains a step-wise protocol to develop an electrochemical sensor to quantify serum levels of C-telopeptide (CTX) crosslinks also known as crosslaps in a matter of minutes and with high level of accuracy. The technique needs only one-step (incubation)
Human tendon stem cells better maintain their stemness in hypoxic culture conditions.
Zhang, J; Wang, JH
Testing null
Mesenchymal stem cells in rabbit meniscus and bone marrow exhibit a similar feature but a heterogeneous multi-differentiation potential: superiority of meniscus as a cell source for meniscus repair.
Ding, Z; Huang, H
BMC Musculoskelet. Disord. null