SAB4200451
Anti-NMD3 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-60S Ribosomal export protein NMD3, Anti-CGI-07, Anti-NMD3 homolog (S. cerevisiae)
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~58 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing mouse NMD3.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NMD3(51068)
mouse ... Nmd3(97112)
rat ... Nmd3(310512)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)