SAB5700596
Recombinant 2019-nCoV Nucleocapsid Protein with His tag
Sinonimo/i:
Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, Protein N
Scegli un formato
388,00 €
Scegli un formato
About This Item
388,00 €
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Saggio
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
49.4 kDa
Impurezze
<1.0 EU/μg protein (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
SARS virus ... N(43740575)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)