SAB4200565
Monoclonal Anti-ZFP36/TTP antibody produced in mouse
clone TTP6, tissue culture supernatant
Sinonimo/i:
Anti-G0/G1 switch regulatory protein 24, Anti-G0S24, Anti-Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Anti-NUP475, Anti-RNF162A, Anti-TIS11, Anti-TIS11A, Anti-Zinc finger protein 36 homolog, Anti-tristetraprolin, Anti-zinc finger protein 36, C3H type, homolog (mouse), Anti-zinc finger protein, C3H type, 36 homolog (mouse)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TTP6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~45 kDa
Reattività contro le specie
mouse, bovine, rat, dog, human, monkey
tecniche
western blot: 1:4,000-1:8,000 using extracts of HepG2 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZFP36(7538)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)