SAB4200236
Monoclonal Anti-Lamin A/C antibody produced in mouse
clone 4C11, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CDCD1, Anti-CDDC, Anti-CMD1A, Anti-CMT2B1, Anti-EMD2, Anti-FPL, Anti-FPLD, Anti-HGPS, Anti-IDC, Anti-LDP1, Anti-LFP, Anti-LGMD1B, Anti-LMN1, Anti-LMNA, Anti-LMNC, Anti-LMNL1, Anti-PRO1, Anti-renal carcinoma antigen NY-REN-32
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~72/63 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, canine, human, monkey, hamster, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1